Nicotinamid
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Achtung
|
Synonyme:
Vitamin B3
, Nicotinsäureamid
, 3-Picolinsäureamid
, 3-Pyridincarbonsäureamid
, Pyridin-3-carbonsäureamid
, Niacinamid
A0959.0250EA
53.5
EUR
A0959.0250
Nicotinamid
Nicotinamid
Formel:
C₆H₆N₂O Molecular Weight: 122,13 g/mol Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 127…128 °C Dichte: 1,4463 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 182 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006395 CAS-Nummer: 98-92-0 EINECS: 202-713-4 Merck Index: 12,06574 |