Nicotinamid
Lieferant: UPSTATE TECHNOLOGY
Achtung
Synonyme: Vitamin B3Nicotinsäureamid3-Picolinsäureamid3-PyridincarbonsäureamidPyridin-3-carbonsäureamidNiacinamid
UPST19-171EA 0 EUR
UPST19-171
Nicotinamid
Nicotinamid
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122,13 g/mol
Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127…128 °C
Dichte: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006395
CAS-Nummer: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574