2-Amino-3-brom-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-5-methyl-2-pyridylamin
, 2-Amino-3-brom-5-picolin
, 3-Brom-5-methylpyridin-2-amin
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL543071-1GEA
32.7
EUR
SIAL543071-1G
SIAL543071-5G
2-Amino-3-brom-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-brom-5-methylpyridin
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,04 g/mol |
MDL:
MFCD00068231 CAS-Nummer: 17282-00-7 |