Hexamethyldisiloxan 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: HMDSO, Siliconöl
194791000 194795000 194790025
ACRO194791000EA 31.5 EUR
ACRO194791000 ACRO194795000 ACRO194790025
Hexamethyldisiloxan 98+%
Hexamethyldisiloxan
Formel: C₆H₁₈OSi₂
Molecular Weight: 162,38 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 0,76 g/cm³
Flammpunkt: –6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008265
CAS-Nummer: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
UN: 1993
ADR: 3,II
REACH: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d0d18c44dfa536ffcc853891b6f469333a38c5&vid=4959fefab2528efb6003e1f23c57966b65984db6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3765 to 1.3785 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %