Hexamethyldisiloxan, 0.65 cSt (25°C) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
HMDSO, Siliconöl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14051.0100
8.14051.0500
8.14051.9020
8.14051.0100EA
33.9
EUR
8.14051.0100
8.14051.0500
8.14051.9020
Hexamethyldisiloxan, 0.65 cSt (25°C) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Hexamethyldisiloxan
Formel:
C₆H₁₈OSi₂ Molecular Weight: 162,38 g/mol Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –59 °C Dichte: 0,764 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 0,6 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008265 CAS-Nummer: 107-46-0 EINECS: 203-492-7 UN: 1993 ADR: 3,II REACH: 01-2119496108-31 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | -68 °C |
Molar Mass | 162.38 g/mol |
Boiling Point | 100 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 20 hPa (20 °C) |
Flash Point | 4 °C |
Refractive Index | 1.3771 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.5 - 21.8 %(V) |
Density | 0.76 g/cm3 (25 °C) |
Ignition Point | 340 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |