VWR® PerfectBlue Mini L Revolution, Gel System
Lieferant: VWR
VWR®
700-0799EA 1200 EUR
700-0799
VWR® PerfectBlue Mini L Revolution, Gel System
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Das PerfectBlue™ Gelsystem Mini L "Revolution" kombiniert die Ausstattung der prinzipiell baugleichen Elektrophoresekammer Mini L mit einer einzigartigen Einrichtung zur automatischen Pufferumwälzung. Die während des Elektrophoreselaufes an der Kathode gebildeten Wasserstoffbläschen werden aufgefangen und über ein schräges
Rohr von einer Seite der Kammer auf die andere geleitet. Dabei wird Elektrophoresepuffer mitgezogen, der über dem Gel gleichmäßig und konstant zurückströmt. Es erfolgt eine äußerst effektive Durchmischung des Puffers, die das Entstehen von pH- und Ionengradienten verhindert.
*Basierend auf einem Agarosegel mit einer Dicke von ungefähr 5 mm
Bestellinformation: Das System ist standardmäßig mit 2 Kämmen (12 und 20 Zähne, 1,5 mm dick) ausgestattet.