2-Bromadamantan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL153834-25GEA 142 EUR
SIAL153834-25G SIAL153834-5G
2-Bromadamantan, Sigma-Aldrich®
2-Bromadamantan
Formel: C₁₀H₁₅Br
Molecular Weight: 215,13 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…140 °C
MDL: MFCD00074745
CAS-Nummer: 7314-85-4
EINECS: 230-777-3