Adamantan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL100277-100GEA 84.7 EUR
SIAL100277-100G SIAL100277-25G
Adamantan, Sigma-Aldrich®
Adamantan
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074719
CAS-Nummer: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
Merck Index: 13,00149