Flaschen, Enghals
Lieferant: Rixius
RIXI1-0101-0125-32EA 196 EUR
RIXI1-0101-0125-32
Flaschen, Enghals
Flaschen Glasflaschen
Essenzflasche aus Braunglas.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Stabil, rutschfest
  • Einsatz bei Anwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Runde Form mit 258er Gewinde und Scheibenmündung
Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.