Kaliumhydrogenphthalat 99,95-100,05% (durch titrimetrische Analyse an Trockenmasse), weißes kristallines Pulver ACS Sekundärstandard für die volumetrische Titration
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: 1,2-Benzoldicarbonsäure KaliumsalzKaliumphthalat monobasischPhthalsäure Kaliumsalz
APPC241481.1608EA 40.6 EUR
APPC241481.1608
Kaliumhydrogenphthalat 99,95-100,05% (durch titrimetrische Analyse an Trockenmasse), weißes kristallines Pulver ACS Sekundärstandard für die volumetrische Titration
Kaliumhydrogenphthalat
  • Solubility: water 80 g/l at 20 °C
  • Melting point: 295 to 300 °C
  • pH solution, 0,05 mol/l at 25 ±0,2 °C: 4,00 to 4,02
Traceable to NIST
Formel: HOOCC₆H₄COOK
Molecular Weight: 204,22 g/mol
Schmelzpunkt: 295…300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013070
CAS-Nummer: 877-24-7
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/58/16640658.jpg