tert-Butylmethylether ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ChromAR® für die Flüssigchromatographie, für die UV-Spektrophotometrie, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methoxy-2-methylpropan
, MTBE
5398-25EA
141.21
EUR
MACR5398-08
5398-25
tert-Butylmethylether ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ChromAR® für die Flüssigchromatographie, für die UV-Spektrophotometrie, Macron Fine Chemicals™
tert-Butylmethylether
Formel:
(CH₃)₃COCH₃ Molecular Weight: 88,15 g/mol Siedepunkt: 55,2 °C Dichte: 0,74 Flammpunkt: –30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008812 CAS-Nummer: 1634-04-4 UN: 2398 ADR: 3, |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
ACS - Assay (by GC, corrected for water) | ≥99.0 % |
ACS - Color (APHA) | ≤10 |
ACS - Peroxide (as H₂O₂) | ≤1 ppm |
ACS - Residue after Evaporation | ≤2 ppm |
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) | ≤0.05 % |
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 210 nm | ≤1.00 |
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 225 nm | ≤0.50 |
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 250 nm | ≤0.10 |
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 300 nm | ≤0.005 |
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 350 nm | ≤0.005 |
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 400 nm | ≤0.005 |
Appearance (clear, colorless liquid) |