1,2-Dichlorethan ≥99,8%, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
Synonyme: EthylendichloridEthylenchlorid
6726-25EA 120.28 EUR
6726-25
1,2-Dichlorethan ≥99,8%, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
1,2-Dichlorethan
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Formel: ClH₂CCH₂Cl
Molecular Weight: 98,96 g/mol
Siedepunkt: 84 °C
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000963
CAS-Nummer: 107-06-2
UN: 1486
ADR: 3(6.1),II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/88/725488.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) min. 99.8 %
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Water (KF) max. 0.01 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
at 240 nm max. 0.3
at 250 nm max. 0.07
at 270 nm max. 0.009