Pyridin ≥99,5%, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
6730-25EA 350.2 EUR
6730-25
Pyridin ≥99,5%, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Pyridine
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Formel: C₅H₅N
Molecular Weight: 79,1 g/mol
Siedepunkt: 115,5 °C
Dichte: 0,98
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
UN: 1486
ADR: 3,
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) min. 99.5 %
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (KF) max. 0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
at 340 nm max. 0.07
at 350 nm max. 0.02
at 400 nm max. 0.01