Protective hand gels, Physioderm® Proglove
Lieferant: FAWECO HAUTSCHUTZ
13699-001 13699-004
FAWE13699-001EA 995 EUR
FAWE13699-001 FAWE13699-004
Protective hand gels, Physioderm® Proglove
Hautpflege Hautcremes Handcremes
Colourless, alcoholic gel protects skin from softening when wearing gloves or rubber boots.
  • Hamamelis and chitin protect the upper skin layer
  • Bisabolol and glycerine are soothing and nourishing
  • Free from perfume, preservatives, silicone and greases
Standards: HACCP-compliant
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904