Wintersicherheitsstiefel, zum Schnüren, Basic, Scott, Jori
Lieferant: ELTEN
18351/36 18351/37 18351/38 18351/39 18351/40 18351/41 18351/42 18351/43 18351/44 18351/45 18351/46 18351/47 18351/48
ELTN18351/36EA 52.9 EUR
ELTN18351/36 ELTN18351/37 ELTN18351/38 ELTN18351/39 ELTN18351/40 ELTN18351/41 ELTN18351/42 ELTN18351/43 ELTN18351/44 ELTN18351/45 ELTN18351/46 ELTN18351/47 ELTN18351/48
Wintersicherheitsstiefel, zum Schnüren, Basic, Scott, Jori
Schuhe und Stiefel
Warme Sicherheitsstiefel für den Winter aus Rindleder mit warmem Winterfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und einer Dual-Density-PU/PU jo_Basic-Sohle (öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, Hitzebeständigkeit bis zu ca. 130 °C).
  • Warmes, feuchtigkeitsabsorbierendes Futter
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Spitzenschutzkappe aus PU
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in kalten Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/blau
Standards: EN ISO 20345; S3, SRC