D(+)-Raffinose Pentahydrat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Gossypose PentahydratMelitose PentahydratMelitriose Pentahydrat
J21060.22EA 200 EUR
J21060.22 J21060.A1 J21060.36
D(+)-Raffinose Pentahydrat
D(+)-Raffinose Pentahydrat
Formel: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
Molecular Weight: 594,52 g/mol
Siedepunkt: 78…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071590
CAS-Nummer: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 14,08089
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.05%
Loss on Drying ≤15.3%
Optical Rotation (c=4 in H₂O and NH₃) +104.9 ±1.3°
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Heavy Metal (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm