Ethanol vergällt 70%, technische Qualität (vergällt mit Ketonen)

Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr

APPC147196.1212EA 39.7 EUR
APPC147196.1212 APPC147196.1214 APPC147196.1215
Ethanol vergällt 70%, technische Qualität (vergällt mit Ketonen)
Ethanol vergällt
Formel: H₃CCH₂OH
Molecular Weight: 46,07 g/mol
Dichte: 0,883…0.888 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 69.0 - 71.0%
Acidity (as CH₃COOH) Max. 1.0 mg/100 ml
Identity (IR) Passes Test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR