Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau zur klinischen Diagnose
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyme: Giemsa's-FärbemittelGiemsas Azur-Eosin-MethylenblauGiemsa's FärbungAzur-Eosin-Methylenblau nach GiemsaAzur-Eosin-Methylenblau GiemsaGiemsa's FarbstoffGiemsa-Färbemittel
APPC251338.1610EA 83.3 EUR
APPC251338.1610
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau zur klinischen Diagnose
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau
Azur-eosin-methylene blue solution according to Giemsa (slow) for clinical diagnosis.
Suitable for hematology, blood smear staining.
COMPOSITION:
Azur-Eosin-Methylene Blue dye according to Giemsa: 0.5 g
Methanol: 50 ml
Glycerol: 50 ml
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081642
CAS-Nummer: 51811-82-6
UN: 1230
ADR: 3(6.1),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Suitability for hematology stain passes test