Polymethacrylsäuremethylester, M.W. 90000∼, feines Granulat sekundärer Standard
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO178780250EA 112 EUR
ACRO178780250
Polymethacrylsäuremethylester, M.W. 90000∼, feines Granulat sekundärer Standard
Polymethacrylsäuremethylester
Formel: C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n)
Schmelzpunkt: >150 °C
Flammpunkt: 303 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134349
CAS-Nummer: 9011-14-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Beads
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Particle size 50 to 150 microns (Approximately)