VWR® pHenomenal® IDP 761-C, Leitfähigkeitsmesszelle
Lieferant: Avantor
VWR® pHenomenal®
663-0356EA 579 EUR
663-0356
VWR® pHenomenal® IDP 761-C, Leitfähigkeitsmesszelle
Elektroden Leitfähigkeitselektroden
Diese Leitfähigkeits-/Temperaturmesszelle vom Typ IDP (Intelligent Digital Probe) kann mit den Multiparameter-Messgeräten pHenomenal® MD 8000 H und MD 8000 L verwendet werden.
  • Kalibrierdaten (Seriennummer, Kalibrierstatus) werden in der Elektrode/Sonde selbst gespeichert, an das Messgerät übertragen und angezeigt
  • Bewährte Zuverlässigkeit und Genauigkeit
  • Korrekte Messergebnisse durch direkte Signalverarbeitung im Sensor und digitale Übertragung der Werte
  • Alle Parameter lassen sich mit Kabellängen von bis zu 100 Metern leicht messen
  • Gleicher Universalanschluss für alle Elektroden und Sonden
Temperaturfühler: NTC 30 kOhm
Die Elektroden können die folgenden Daten zur Anzeige auf dem Bildschirm des Messgeräts bereitstellen:
- Modellname
- Seriennummer
- Kalibrierstatus (+++, ++, +, −, leer)
- Der Kalibrierverlauf enthält die letzten 10 Kalibrierungen, einschließlich verwendeter Puffer, mV-Werte usw.
Lieferumfang: Includes digital 4-electrode conductivity cell and manual only.