Höhensicherungsgerät, Protecta® Rebel™, 3M™
Lieferant: 3M
Protecta® Rebel™
CPSD3100437EA 0 EUR
CPSD3100437
Höhensicherungsgerät, Protecta® Rebel™, 3M™
Fallschutz Verbindungsmittel und Seile
Der robuste Rebel SRL besteht aus Polyestergewebe mit verzinktem Karabinerhaken mit 19-mm-Öffnung.
  • Drehbare Ankerbefestigung und Karabine
  • 25-mm-Polyester-Sicherungsseil
  • Selbstschließender Automatikkarabiner am Sicherungsseil
  • Kompaktes und leichtes Design
  • Robustes und stoßfestes, stapelbares Thermoplastgehäuse
  • Schnellauslösendes Bremssystem mit Geschwindigkeitssensor
  • Externer Falldämpfer mit hoher Kapazität und Sturzindikator
Länge: 6,1 m
Kapazität: 141 kg
Fallschutzblöcke von Rebel erfüllen die neueste CE-Zertifizierung für scharfe Kanten, wenn sie mit einer Verlängerungsschlinge verwendet werden.
Standards: EN 360