Bandschlinge, Protecta®, DBI-SALA®
Lieferant: 3M
DBI-SALA®
CPSDAM450/100EA 0 EUR
CPSDAM450/100
Bandschlinge, Protecta®, DBI-SALA®
Fallschutz Verbindungsmittel und Seile
Diese Bandschlingen aus Polyester werden aus hochwertigen Materialien hergestellt. Das garantiert hohe Festigkeit und Haltbarkeit. Kann als vielseitige, temporäre Ankerlösung verwendet werden.
  • Haltbar und vielseitig
  • Vier Sicherheitsnähte
  • Auffällige Farbe, die am Einsatzort gut zu sehen ist
Standards: EN 795, Klasse B