Dextran, M.W. 60000 - 90000, niedriger Anteil, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
G200-05EA 218.83 EUR
G200-05
Dextran, M.W. 60000 - 90000, niedriger Anteil, J.T.Baker®
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MDL: MFCD00130935
CAS-Nummer: 9004-54-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test