Schwefelsäure 0.13 mol/l (0.26 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM
Lieferant: VWR Chemicals
86103.360EA 91.8 EUR
86103.360
Schwefelsäure 0.13 mol/l (0.26 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer 0.1250 --> 0.1350 mol/l