Kupfer(II)oxid ≥97,5%, Pulver, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Kupferoxid
84148.180EA 27.3 EUR
84148.180 84148.260
Kupfer(II)oxid ≥97,5%, Pulver, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Kupfer(II)oxid
Formel: CuO
Molecular Weight: 79,55 g/mol
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1326 °C
Dichte: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97.5 %
Assay (Cu) Min. 78 %
Insoluble matter Max. 0.015 %
Water Max. 0.2 %
CO3 (Carbonate) Max. 0.3 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 0.03 %