Natriumhydroxid 10 mol/l 10 N, AVS TITRINORM
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
5041.1000EA 85.3 EUR
5041.1000
Natriumhydroxid 10 mol/l 10 N, AVS TITRINORM
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Dichte: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer 9.5 - 10.5 mol/l