Essigsäure 2%, VOLUSOL®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Ethansäure
86139.310EA
29
EUR
86139.310
Essigsäure 2%, VOLUSOL®
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Molecular Weight: 60,05 g/mol |
MDL:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 1.9 --> 2.1 % |