Natriumphosphat, Lösungsmedienkonzentrat, DILUT-IT™
Lieferant: Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT®
D021-04EA 88.37 EUR
D021-04 D021-02 D021-00
Natriumphosphat, Lösungsmedienkonzentrat, DILUT-IT™
Puffer Biologische Puffer
  • pH bei 25 °C bei 26-facher Verdünnung: 6,75 bis 6,85
  • Bei Raumtemperatur lagern