Natriumchlorid 0,5 mol/l 0,5 N in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
85812.290EA 47.1 EUR
85812.290
Natriumchlorid 0,5 mol/l 0,5 N in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5