Salpetersäure 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
310568.1000EA
35.6
EUR
310568.1000
Salpetersäure 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Molecular Weight: 63,01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 UN: 2031 ADR: 8,II |