Kaliumpermanganat 0.01 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
85810.290EA 52 EUR
85810.290
Kaliumpermanganat 0.01 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
UN: 3082
ADR: 9,III