Iod 0.025 M (0.05 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
85805.260EA 52.3 EUR
85805.260
Iod 0.025 M (0.05 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Iod
Formel: I₂
Molecular Weight: 253,81 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0,02488 --> 0,02512 mol/l