n-Decan ≥99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
D901-100MLEA 51.37 EUR
D901-100ML D901-500ML
n-Decan ≥99%, Reagenzqualität
n-Decan
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
Molecular Weight: 142,28 g/mol
Siedepunkt: 2,6 %(V)
Schmelzpunkt: -27 °C
Dichte: 0,732 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57,4 °C (1.013.25 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008954
CAS-Nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/32/736032.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure 3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.409 - 1.413
Explosion Limit 2.6 %
Autoignition Temperature 410 °F
Vapor Density 4.9 (vs air)