Kaliumnitrit 97-100,5%, erfüllt analytische Spezifikationen von FCC, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

HONE12654.9050EA 0 EUR
HONE12654.9050
Kaliumnitrit 97-100,5%, erfüllt analytische Spezifikationen von FCC, Fluka™
Potassium nitrite
Formel: KNO₂
Molecular Weight: 85,1 g/mol
Schmelzpunkt: 387 °C
Dichte: 1,920 g/cm3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011408
CAS-Nummer: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
UN: 1488
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07734

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 97.0 - 100.5 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 4 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR