Wasser, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Wasserstoffoxid
, Hydrogenoxid
270733-4LEA
135.31
EUR
270733-4L
270733-1L
270733-2.5L
270733-6X1L
Wasser, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Wasser
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Formel:
H₂O Molecular Weight: 18,02 g/mol Siedepunkt: 100 °C Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 0,9971 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |
Spezifikation Testergebnisse
Non-volatile matter | Max. 0.0003 % |
Absorbance at 400 nm | Max. 0.005 |
Absorbance at 250 nm | Max. 0.005 |
Absorbance at 210 nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 205 nm | Max. 0.01 |
HPLC Gradient at 254 nm | Max. 2 mAU |
HPLC Gradient at 210 nm | Max. 10 mAU |