Natriumthiosulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: di-NatriumthiosulfatFixiersalzNatriumhyposulfitAntichlor
38243-1EAEA 55.67 EUR
38243-1EA 38243-6X1EA
Natriumthiosulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) volumetrische Lösung, Fluka™
Natriumthiosulfat
Concentrate for 1L standard solution
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158,11 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Dichte: 1,0 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002