Natriumperoxodisulfat ≥99,0% (RT), Purum p.a.
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
di-Natriumperoxodisulfat
, Peroxydischwefelsäure Dinatriumsalz
, Natriumpersulfat
71890-5KGEA
239.8
EUR
71890-5KG
71890-500G
71890-1KG
Natriumperoxodisulfat ≥99,0% (RT), Purum p.a.
Natriumperoxodisulfat
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formel:
Na₂S₂O₈ Molecular Weight: 238,11 g/mol Schmelzpunkt: 180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003501 CAS-Nummer: 7775-27-1 EINECS: 231-892-1 UN: 1505 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,08729 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | complying |
Assay | Min. 99.0 % |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Copper (Cu) | Max. 50 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 50 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 50 ppm |
Iron (Fe) | Max. 50 ppm |
Potassium (K) | Max. 100 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 50 ppm |
Lead (Pb) | Max. 50 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 50 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |