Natriumsulfit ≥98,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
239321-500GEA 38.65 EUR
239321-500G
Natriumsulfit ≥98,0% ACS, Fluka™
Sodium sulphite
Formel: Na₂SO₃
Molecular Weight: 126,04 g/mol
Schmelzpunkt: 600 °C
Dichte: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003503
CAS-Nummer: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Iodometric) Min. 98.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Free acid complying
Titrable Base Max. 0.03 meq/g
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %