Ammoniumcarbonat, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von NF, Ph. Franc., FCC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: HirschhornsalzAmmoniumcarbonat
HONE11204.9025EA 0 EUR
HONE11204.9025 11204-2.5KG 11204-1KG HONC11204-25KG
Ammoniumcarbonat, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von NF, Ph. Franc., FCC, Fluka™
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Formel: (NH₄)₂CO₃
Molecular Weight: 96,09 g/mol
Schmelzpunkt: >59 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010890
CAS-Nummer: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Density 2.7 (vs air)
Assay of NH₃ 30.0 - 34.0 %
Non-volatile matter Max. 0.05 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.05 %
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0003 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying