Kaliumthiocyanat ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: KaliumsulfocyanidKaliumrhodanid
HONC31272-25KGEA 3043.74 EUR
HONC31272-25KG 31272-6X1KG 31272-6X250G 31272-250G HONE31272.9050 31272-1KG
Kaliumthiocyanat ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Kaliumthiocyanat
Formel: KSCN
Molecular Weight: 97,18 g/mol
Siedepunkt: Decomposes on heating
Schmelzpunkt: 172 °C
Dichte: 1,89 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Insoluble in Ethanol Max. 0.01 %
pH (5 %, 25 °C) 5.3 - 8.5
Ammonium (NH₄) Max. 0.001 %
Copper (Cu) Max. 0.0002 %
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Sulfide (S) Max. 0.001 %
Matter consuming I (as I) Max. 0.025 %