Kaliumthiocyanat ≥99,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Kaliumsulfocyanid
, Kaliumrhodanid
207799-2.5KGEA
287.91
EUR
207799-2.5KG
207799-100G
Kaliumthiocyanat ≥99,0% ACS, Fluka™
Kaliumthiocyanat
Formel:
KSCN Molecular Weight: 97,18 g/mol Siedepunkt: Decomposes on heating Schmelzpunkt: 172 °C Dichte: 1,89 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011413 CAS-Nummer: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 Merck Index: 12,07866 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.5 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
pH (5 %, 25 °C) | 5.3 - 8.7 |
Ammonium (NH₄) | Max. 3 ppm |
Iron (Fe) | Max. 2 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |
Matter consuming I (as I) | complying |
IR spectrum | complying |