Phenolrot ACS Indikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Phenolsulfonphthalein4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid)
32661-25GEA 88.88 EUR
32661-25G 32661-10G 32661-100G
Phenolrot ACS Indikator, Fluka™
Phenolrot
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
Molecular Weight: 354,38 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003552
CAS-Nummer: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 12,07397
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Clearness of the solution complying
Loss on drying (vacuum) Max. 5 %
Residue on ignition Max. 1 %
Change range complying
Extinction maximum at 552 - 562 nm
Extinction maximum of 900 - 1800