Kaliumhydrogensulfat 98-102%, puriss.

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Kaliumbisulfat

HONE12605.9050EA 0 EUR
HONE12605.9050
Kaliumhydrogensulfat 98-102%, puriss.
Kaliumhydrogensulfat
Formel: KHSO₄
Molecular Weight: 136,17 g/mol
Schmelzpunkt: 214 °C
Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011404
CAS-Nummer: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07774

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98 - 102 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR