Bromthymolblau-Lösung in Ethanol Säure-Base-Indikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: BTB3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein
32822-100MLEA 69.14 EUR
32822-100ML
Bromthymolblau-Lösung in Ethanol Säure-Base-Indikator, Fluka™
Bromthymolblau
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Molecular Weight: 624,39 g/mol
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005872
CAS-Nummer: 76-59-5
UN: 1170
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Test of sensitivity complying
Change range (pH 5,8-7,4) complying