Magnesiumoxid leicht, getrocknet 98,0-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, E530, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: gebrannte Magnesia
13138-500GEA 48.38 EUR
13138-500G HONE13138.9020 13138-20KG 13138-1KG
Magnesiumoxid leicht, getrocknet 98,0-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, E530, Fluka™
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Molecular Weight: 40,3 g/mol
Siedepunkt: 3,600 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 2,852 °C
Dichte: 3,58 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to ignited substance) 98.0 - 100.5 %
Loss on ignition Max. 5.0 %
In water soluble matter Max. 1.0 %
Insoluble in acetic acid Max. 0.1 %
Insoluble in HCl Max. 0.1 %
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Calcium (Ca) Max. 1 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 %
Free alkali + Soluble salts complying
Appearance of the solution complying
Bulk Density Max. 0.15 g/ml
Residual solvents complying
Filling Volume ≤0.15 g/mL