Natriumformiat ≥99,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Ameisensäure Natriumsalz
247596-500GEA
118.78
EUR
247596-500G
Natriumformiat ≥99,0% ACS, Fluka™
Natriumformiat
Formel:
HCO₂Na Molecular Weight: 68,01 g/mol Schmelzpunkt: 255 °C Dichte: 1,92 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013101 CAS-Nummer: 141-53-7 EINECS: 205-488-0 REACH: 01-2119486468-21 Merck Index: 13,08694 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Assay | Min. 99.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.001 % |