Quecksilber(II)chlorid ≥99,5% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: QuecksilberdichloridSublimat
215465-500GEA 486.9 EUR
215465-500G
Quecksilber(II)chlorid ≥99,5% ACS, Fluka™
Quecksilber(II)chlorid
Formel: HgCl₂
Molecular Weight: 271,5 g/mol
Siedepunkt: 302 °C
Schmelzpunkt: 276 °C
Dichte: 5,44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011041
CAS-Nummer: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO₄)* Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
In ether insoluble matter complying