Natriumphosphinat Monohydrat 99-103%, puriss. DAC, reinst, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Natriumhypophosphit Monohydrat

HONE04415.9050EA 0 EUR
HONE04415.9050
Natriumphosphinat Monohydrat 99-103%, puriss. DAC, reinst, Fluka™
Natriumphosphinat Monohydrat
Formel: NaH₂PO₂·H₂O
Molecular Weight: 105,99 g/mol
Schmelzpunkt: 90 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD06252379
CAS-Nummer: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR