Celite® 545, Filterhilfsmittel ≥99% ≤125.30 μm (71% (acc. Cilas)), mit Natriumcarbonat behandelt, flusskalziniert, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Diatomeenerde, behandelt (calciniert)Kieselgur, behandelt (calciniert)
22140-5KGEA 322.66 EUR
22140-5KG
Celite® 545, Filterhilfsmittel ≥99% ≤125.30 μm (71% (acc. Cilas)), mit Natriumcarbonat behandelt, flusskalziniert, Fluka™
Celite® 545, Filterhilfsmittel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Composition Al₂O₃, 1.0%
pH (10 % susp., 25°C) Min. 8.5
Loss on ignition (900°C) Max. 0.3 %
Composition SiO₂, 89.0%
Composition CaO, 6.73%
Composition Na₂O + K₂O, 1.88%
Composition Fe₂O₃, 0.46%