Synthware™ Kuderna-Danish Kolben
Lieferant: Merck
SIALSYNF984250-1EAEA 64.3 EUR
SIALSYNF984250-1EA
Synthware™ Kuderna-Danish Kolben
Konzentratoren
Kolben mit oberem Anschluss 24/40 außen, während der untere Anschluss 19/22 innen ist.